1179344
USP
Levomedetomidine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levomedetomidine, medetomidine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Dexmedetomidine Hydrochloride
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3