Fontos dokumentumok
Y0002238
Riociguat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-[4,6-Diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methylcarbamic acid methyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H19FN8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.42
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
riociguat
gyártó/kereskedő neve
EDQM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)C[n]2nc(c4c2nccc4)c3nc(c(c(n3)N)N(C)C(=O)OC)N
InChI
1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXXSNCNJFUAIDG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Riociguat EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)