1667665
USP
Tigecycline Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
9-Aminominocycline hydrochloride, (4S,4aS,5aR,12aS)-9-Amino-4,7-bis(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tigecycline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C23H28N4O7.ClH/c1-26(2)12-7-11(24)17(28)14-9(12)5-8-6-10-16(27(3)4)19(30)15(22(25)33)21(32)23(10,34)20(31)13(8)18(14)29;/h7-8,10,16,28-29,32,34H,5-6,24H2,1-4H3,(H2,25,33);1H/t8-,10-,16-,23-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQRUQMWLTBRONP-KBTHSJHISA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Tigecycline
- Tigecycline for Injection
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3