Fontos dokumentumok
GF76727133
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 100 g
Szinonimák:
ET356300
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 767-271-33
súly
100 g
névleges szemcseméret
4 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)