Fontos dokumentumok
GF89932797
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, grade topas 5013l-10
Szinonimák:
ET356301
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 899-327-97
súly
200 g
névleges szemcseméret
3 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)