Fontos dokumentumok
1141002
USP
Clotrimazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(o-Chloro-α,α-diphenylbenzyl)imidazole, 1-(o-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-imidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clotrimazole
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Clotrimazole and Betamethasone Dipropionate Cream
- Clotrimazole Cream
- Clotrimazole Lotion
- Clotrimazole Lozenges
- Clotrimazole Topical Solution
- Clotrimazole Vaginal Inserts
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3