Fontos dokumentumok
Y0000818
Clotrimazole impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Chlorobenzophenone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clotrimazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
330 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)