Fontos dokumentumok
1086301
USP
Calcitriol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol monohydrate, (1α,3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol monohydrate, 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H44O3 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
434.65
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
calcitriol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H44O3.H2O/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2;/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3;1H2/b20-10+,21-11-;/t18-,22-,23-,24+,25+,27-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMBWEMQRTFKRSU-RFHBVEJWSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Calcitriol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3