Teszt
≥97.0%
form
solid
szennyeződések
~5% water
mp
85-87 °C (lit.)
85-89 °C
oldhatóság
dioxane: soluble 0.5 g/5mL, clear, faintly yellow to yellow
funkcionális csoport
chloro
nitro
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)