Fontos dokumentumok
1096531
USP
Carboxymethylcellulose calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Carboxymethylcellulose calcium salt, Calcium CM-cellulose, Calcium carboxymethylcellulose
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carboxymethylcellulose
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Clc1cc2c(nc3c(c2NC(CCCN(CC)CC)C)cc(cc3)OC)cc1
InChI
1S/C23H30ClN3O/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-14-17(24)9-11-21(19)26-22-12-10-18(28-4)15-20(22)23/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVUDQUZYHLUPQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Carboxymethylcellulose calcium USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)