Fontos dokumentumok
419281
Sodium carboxymethyl cellulose
average Mw ~250,000, degree of substitution 1.2
Szinonimák:
Carboxymethylcellulose sodium salt
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
molekulatömeg
average Mw ~250,000
a címkézés mértéke
1.2 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit
mp
270 °C (dec.)
SMILES string
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- food processing, textiles, detergents, and drugs
- a stabilizer in the preparation of nanoparticles
- a binder for the formation of electrodes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?