Fontos dokumentumok
C9481
Carboxymethylcellulose sodium
meets USP testing specifications, Medium viscosity
Szinonimák:
Carboxymethylcellulose sodium salt, Sodium carboxymethylcellulose
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
Teszt
6.5-9.5% anhydrous basis (Sodium)
Forma
powder
szín
light yellow
pH
(10 g/L68 °F neutral)
viszkozitás
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C)(lit.)
mp
> 300.05 °C ((> 572.09 °F ))
oldhatóság
water: soluble
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)