Fontos dokumentumok
1090706
USP
Capecitabine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5′-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Ro-9-1978
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
capecitabine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
Géninformáció
human ... TYMS(7298)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Capecitabine Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)