Y0001643
Capecitabine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
5′-Deoxy-5-fluorocytidine, 4-Amino-1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
capecitabine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
InChI
1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSNABXSEHNLERR-ZIYNGMLESA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)