Fontos dokumentumok
1090728
USP
Capecitabine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Fluoro-5′-deoxyuridine, 5′dFUrd, Doxifluridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
capecitabine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Capecitabine
- Capecitabine Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)