PHR2849
Capecitabine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
5′-Deoxy-5-fluorocytidine, 4-Amino-1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001643
traceable to USP 1090717
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
capecitabine
form
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YSNABXSEHNLERR-ZIYNGMLESA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)