Fontos dokumentumok
PHR2850
5′-deoxy-5-fluorouridine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
5-Fluoro-5′-deoxyuridine, 5′dFUrd, Doxifluridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001644
traceable to USP 1090728
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
capecitabine
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2