Fontos dokumentumok
1061005
USP
Benztropine mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Benztropine mesylate, Benzatropine mesylate, Benzotropine mesylate, Benztropine methanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benztropine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19+,20+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPFJLLXFNPCTDW-BWSPSPBFSA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Benztropine Mesylate Injection
- Benztropine Mesylate Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3