5.09890
Benztropine
Szinonimák:
Benztropine, Benzatropine, Cogentin
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)C.N1([C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(c4ccccc4)c3ccccc3)C
InChI
1S/C21H25NO.CH4O3S/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-5(2,3)4/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t18-,19-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Muscarinic M1/M3
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Doshay, L.J., et al. 1956. J Am Med Assoc.162, 1031.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3