Merck
A-119
Supelco
Aripiprazole solution
1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H27Cl2N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1)CCC(C1=C2)=CC=C2OCCCCN(CC3)CCN3C4=CC=CC(Cl)=C4Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
A Certified Solution Standard for use in LC or GC applications including forensic drug analysis or calibrator preparation. Aripiprazole is marketed as the atypical antipsychotic Abilify® for the treatment of schizophrenia, bipolar disorder and clinical depression.
Alkalmazás
  • Psychoactive Drug Detection: The development of a fast UPLC-MS/MS method for detecting psychoactive drugs and metabolites in blood, which utilized Interference Mix 6, underscores its critical application in forensic toxicology and clinical pharmacology, aiding in post-mortem analysis (Barone et al., 2023).
Jogi információk
Abilify is a registered trademark of Otsuka Pharmaceutical Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C