Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.3 mg/mL
methanol: soluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3