Fontos dokumentumok
P0099
Paliperidone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxyrisperidone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
kezdeményező
Johnson & Johnson
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-5-4-16(24)13-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMXMIIMHBWHSKN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.