Fontos dokumentumok
C1396
Calcium nitrate tetrahydrate
≥99.0%
Teszt
≥99.0%
form
powder or crystals
pH
5.5-7.0
mp
44 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A template to prepare calcium(II)complexes of salicylaldimines derived from putrescine.
- A catalyst in the solvent-free Biginelli three-component condensation reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1