Merck
59872
Supelco
2-[[2-[(2-Carboxybenzoyl)amino]ethoxy]methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester
reference material
Szinonimák:
Amlodipine besilate impurity H (PhEur)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H29ClN2O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
556.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
reference material
API-család
amlodipine
Teszt
≥95.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C28H29ClN2O8/c1-4-39-28(36)24-21(15-38-14-13-30-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(33)34)31-16(2)22(27(35)37-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,31H,4,13-15H2,1-3H3,(H,30,32)(H,33,34)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAYRABGXHCLELQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)