1.00286
L-Glutamine
EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L-Glutamic acid-5-amide, Gln, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
DAB
JP
USP
Minőségi szint
leírás
EMPROVE® EXPERT DAB,USP
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
solid
hatékonyság
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
100 g/L
sűrűség
1.47 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
640 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1