Merck
1.37126
SAFC
Hexylene glycol
EMPROVE® EXPERT, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
1,1,3-Trimethyltrimethylenediol, 2,4-Dihydroxy-2-methylpentane, 2-Methyl-2,4-pentanediol, 2-Methylpentane-2,4-diol, Diolane, Isol, (±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
Beilstein:
1098298
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
EC index szám:
203-489-0
grade
GMP
Minőségi szint
Ügynökség
NF
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
0.02 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
robbanási határérték
7.4 %
szennyeződések
low bacterial content
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right critical raw material that matches your quality expectation can be challenging.
Especially if you are advancing through clinical phases, changing regulatory requirements canraise several questions.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Hexylene glycol (or the racemic 2-methylpentane-2,4-diol) is used as a critical raw material in several industries and applications. For pharmaceutical applications, our Emprove® Expert NF grade product can be used in formulation as an emulsifier, or as a critical process chemical in API synthesis.
Kiszerelés
1.37126.1000 // 1 liter // Glass bottle
1.37126.5000 // 5 liter // Stainless steel drum
1.37126.9020 // 20 liter // Stainless steel drum
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup