Z777092
Zenix®-C SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Javasolt termékek
product name
Zenix®-C SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
Zenix®
molekulatömeg
5,000-1,250,000
gyártó/kereskedő neve
Sepax 233300-7830
kiszerelés
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
matrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
hydrophilic polymer phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
300 Å
operating pH range
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Related Categories
Általános leírás
Zenix User Manual
Alkalmazás
- Quantitative analysis of nine types of virus-like particles in human papilloma virus bulk by size-exclusion chromatography: This study conducted a quantitative analysis of nine types of virus-like particles (VLPs) in human papilloma virus (HPV) bulk using size-exclusion chromatography (SEC). The Zenix-C SEC-300 Gel Filtration Column, 3 m mu m, was utilized to achieve high-resolution separation of the VLPs. The application of this gel filtration column enabled accurate and reproducible quantification of the VLPs, which is crucial for the quality control of HPV vaccines. The research highlights the effectiveness of the Zenix-C SEC-300 column in biopharmaceutical analysis and quality assurance (Long et al., 2021).
Jogi információk
Alkalmazás
antitest
előtétoszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.