Fontos dokumentumok
Z777033
Zenix® SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
Szinonimák:
TM=["Zenix"] SEC-300 Size Exclusion Column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
material
stainless steel
Ügynökség
suitable for USP L59
termékcsalád
Zenix®
molekulatömeg
5,000-1,250,000
gyártó/kereskedő neve
Sepax 213300-7830
kiszerelés
1 ea of
parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
szennyeződések
<10 ppm metals
matrix
spherical silica
fully porous particle
mátrix aktív csoport
hydrophilic polymer phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
300 Å
működési pH
2.0-8.5
elválasztástechnika
size exclusion (SEC)
Általános leírás
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)