SLFG050
Millex® hydrophobic PTFE vent filter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Szinonimák:
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG vent filter, Millex-FG50, Millex®-FG Vacuum Line Protector, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Sterilizálási kompatibilitás
autoclavable compatible
termékcsalád
Millex®
Jellemzők
hydrophobic
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
≥15 L/min air flow rate at 5 psi
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Átmérő
50 mm
szűrőfelület
19.6 cm2
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
Mátrix
Fluoropore®
pórusméret
0.2 μm
bemenet
gas
sample type organic solution(s)
szerelvény
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
- Sterilizing Gases
- Vacuum Line Protection
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Tulajdonságok és előnyök
- Ideal for vacuum line protection
- Autoclavable up to 10 times
- Bi-directional in flow
- Broad chemical compatibility
Kiszerelés
- 10 pack contains 10 filters in cardboard box
- 100 pack contains 100 filters in a plastic bag in a cardboard box
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Related Content
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.