Fontos dokumentumok
G005951
HPLC Analysis of Fusion Protein on Zenix®-C SEC-300 vs. Zenix® SEC-300
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777033)
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 + 200 mM NaCl
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: 1 mg/mL fusion protein, MW 170 kD, pl 6.8-7.0
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
Jogi információk
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)