Merck
PHL83252
Apocynin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone, Acetovanillone, Apocynin
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3(OCH3)COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.17
Beilstein:
637373
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
bp
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L Ku et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 71(3) (2020-10-21)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs), non-oxidative metabolites of ethanol, are the main causative agents of severe acute pancreatitis resulting from alcohol abuse. Pancreatic acinar cells exposed to ethanol in combination with the fatty acid palmitoleic acid (EtOH/POA) display increased levels