Merck
W508454
Sigma-Aldrich
Acetovanillone
≥98%, FG
Szinonimák:
4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone, Acetovanillone, Apocynin
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H3(OCH3)COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.17
Beilstein:
637373
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.142
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
vanilla
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Teszt
≥98%
bp
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
vanilla
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetovanillone is a structural analog of vanillin that occurs mainly in wine aged in oak barrels. It is a potent NADPH oxidase inhibitor.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile composition of aged wine in used barrels of French oak and of American oak.
Cerdan TG, et al.
Food Research International, 35(7), 603-610 (2002)
Determination of volatile oak compounds in wine by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography?mass spectrometry.
Carrillo JD, et al.
Journal of Chromatography A, 1102(1), 25-36 (2006)
The NADPH oxidase inhibitor apocynin (acetovanillone) induces oxidative stress.
Riganti C, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 212(3), 179-187 (2006)
Elham Khanicheh et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(9), 2187-2192 (2013-08-03)
Antioxidative drugs continue to be developed for the treatment of atherosclerosis. Apocynin is an nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase inhibitor with anti-inflammatory properties. We used contrast-enhanced ultrasound molecular imaging to assess whether short-term apocynin therapy in atherosclerosis reduces vascular oxidative
Jingfei Zhang et al.
Neuron, 82(1), 195-207 (2014-03-19)
Complement receptor 3 (CR3) activation in microglia is involved in neuroinflammation-related brain disorders and pruning of neuronal synapses. Hypoxia, often observed together with neuroinflammation in brain trauma, stroke, and neurodegenerative diseases, is thought to exacerbate inflammatory responses and synergistically enhance brain
Cikkek
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor