Merck
PHL83225
Pongamol
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Lanceolatin C, 1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H14O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)