47080-U
Bacterial Acid Methyl Ester (BAME) Mix
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate), analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Related Categories
Általános leírás
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Alkalmazás
- Development of a method to identify bacteria based on the gas chromatographic-vacuum ultraviolet spectroscopic (GC-VUV) analysis of bacterial fatty acid methyl esters (FAMEs)
- Fatty acid methyl ester (FAME) profiling of biodiesel obtained from microbial oil after its transesterification by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- GC-FID method-based separation and determination of fatty acid methyl esters (FAMEs) in the lipid extracts of leptocephalus larva of eels
Egyéb megjegyzések
Analit
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
109.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
43 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.