Fontos dokumentumok
G005684
HPLC Analysis of Caffeine Metabolites and Analogs on Discovery® C18
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Discovery C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] 1% acetic acid in water; [B] methanol; (92:8, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    7-Methylxanthine
    1-Methyluric acid
    1-Methylxanthine
    3-Methylxanthine
    1,3-Dimethyluric acid
    Theophylline
    1,7-Dimethylxanthine
    Theobromine
    Összes mutatása (8)
analitikai oszlop
standard
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)