Merck
C102
Sigma-Aldrich
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
8-Cyclopentyltheophylline, CPT
Méret kiválasztása
100 MG
82 100,00 Ft
82 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
82 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
248.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
82 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL
DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C
0.1 M NaOH: soluble
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCVHFRLUNIOSGI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Selective A1 adenosine receptor antagonist.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Elizabeth Shephard et al.
Cortex; a journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 117, 96-110 (2019-04-08)
Autism spectrum disorder (ASD) and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) are common and impairing neurodevelopmental disorders that frequently co-occur. The neurobiological mechanisms involved in ASD and ADHD are not fully understood. However, alterations in large-scale neural networks have been proposed as core
Ines Schmidts et al.
Nucleic acids research, 44(17), 8261-8271 (2016-06-30)
Small interfering RNAs (siRNAs) defend the organism against harmful transcripts from exogenous (e.g. viral) or endogenous (e.g. transposons) sources. Recent publications describe the production of siRNAs induced by DNA double-strand breaks (DSB) in Neurospora crassa, Arabidopsis thaliana, Drosophila melanogaster and
Hiro Sato et al.
Nature communications, 8(1), 1751-1751 (2017-11-25)
Accumulating evidence suggests that exogenous cellular stress induces PD-L1 upregulation in cancer. A DNA double-strand break (DSB) is the most critical type of genotoxic stress, but the involvement of DSB repair in PD-L1 expression has not been investigated. Here we
Huihui Chen et al.
Nature communications, 9(1), 3209-3209 (2018-08-12)
Glaucoma is the most prevalent neurodegenerative disease and a leading cause of blindness worldwide. The mechanisms causing glaucomatous neurodegeneration are not fully understood. Here we show, using mice deficient in T and/or B cells and adoptive cell transfer, that transient
Gudrun Meinhardt et al.
Scientific reports, 6, 28127-28127 (2016-06-18)
The maternal uterine environment is likely critical for human placental morphogenesis and development of its different trophoblast subtypes. However, factors controlling growth and differentiation of these cells during early gestation remain poorly elucidated. Herein, we provide evidence that the ligand