Fontos dokumentumok
69723
7-Methylxanthine
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, Heteroxanthine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
mp
≥300 °C
SMILES string
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Kiszerelés
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?