ZRB1987
Anti-pan Rho (A/B/C) Antibody, clone 1I16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Transforming protein RhoA;Rho-related GTP-binding protein RhoB;Rho-related GTP-binding protein RhoC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1I16, recombinant monoclonal
leírás
1I16 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 22.0 kDa
observed mol wt ~18-22 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
rat, mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HL-60 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Rho (A/B/C) in HL-60 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Rho (A/B/C) in lysates from Human brain tissue and Ramos, RAW264.7, and C6 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Rho (A/B/C) in U2OS cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Rho (A/B/C in one million U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Rho A peptide with a KD of 4.2 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Rho (A/B/C) in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)