Fontos dokumentumok
A0606
Aurothioglucose hydrate
≥96% (titration)
Szinonimák:
Gold thioglucose, Solganal, Solganol
Teszt
≥96% (titration)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](S[Au])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Au.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGVIEHTYEMEDRR-PKXGBZFFSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A protein kináz C (PKC) egy AGC-kináz, amely számos célfehérjében foszforilálja a szerin- és treonin-maradványokat.
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.