1045508
USP
Aurothioglucose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(α-D-Glucopyranosylthio)gold, Gold thioglucose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aurothioglucose
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C6H12O5S.Au/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHVAWZZCDCWGBK-WYRLRVFGSA-M
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3