C1117
Anti-Cy5 antibody, Mouse monoclonal
clone CY5-15, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Cy5 Antibody, Cy5 Antibody - Anti-Cy5 antibody, Mouse monoclonal, Monoclonal Anti-Cy5 antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CY5-15, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
direct ELISA: suitable
dot blot: 1-2 μg/mL using cell protein extracts labeled with Cy5
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)