SIC001
MISSION® siRNA Universal Negative Control #1
Szinonimák:
MISSION® siRNA Universal Negative Control
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
MISSION®
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
MISSION siRNA Negative Controls ensure mRNA knockdown efficiency baseline; tested in human, rat, and mouse cells, designed without gene homology.