G004398
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
application for HPLC
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase: 10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 225 nm
sample: luciferin
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
Jogi információk
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
analitikai oszlop
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)