Fontos dokumentumok
ERMBD150
Skimmed milk powder (major and trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Certified for the mass fractions of Ca, Cl, K, Mg, Na, P, Cd, Cu, Fe, Hg, I, Mn, Pb, Se, Zn
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBD150
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phosphorous (P)
Trace Elements: Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chloride, Copper (Cu), Iodine (I), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Zinc (Zn)
Matrix Group: Dairy products and eggs
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)