Fontos dokumentumok
L6152
D-Luciferin
BioXtra, ≥99% (HPLC), powder
Szinonimák:
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid, Firefly Luciferin
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Luciferin, synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.