Fontos dokumentumok
HS2134A
Floating Microtube Rack
to hold, 20 x 1,5/2.0 mL tubes, round white polypropylene
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.12
material
round white polypropylene
Jellemzők
to hold 20 x 1,5/2.0 mL tubes
kiszerelés
pack of 4 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS2134A
Általános leírás
The Floating Microtube Rack can be used on the bench, with water baths or ice containers. The Rack keeps microtubes afloat in a water bath or can be pushed into crushed ice. It is perfect for controlling sample temperature.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)