58450AST
CHIRALPAK® HSA (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
CHIRALPAK® HSA HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L79
termékcsalád
CHIRALPAK®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
CHIRALPAK®
parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
human serum albumin phase
részecskeméret
5 μm
működési pH
2-8
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
k = (tr - t0)/tr
to calculate the % protein binding (P):
P = 100k/(k+1)
Different types of mobile phases can be used. A mobile phase consisting of 6% 2-propanol in 20 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0 gives data in good agreement with literature data. The mobile phase conditions should be chosen to suit the drugs to be tested, i.e., for high protein binding drugs a mobile phase with higher eluting strength might be needed in order to reduce retention times.
(1) Goodman, A.; Gilman, A.G. The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th Edition, McGraw-Hill: New York, 1996; pp 1712-1792.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)