58171AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
CHIRALPAK® AGP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L41
termékcsalád
CHIRALPAK®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
CHIRALPAK®
parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 3 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
glycoprotein, alpha1- phase
részecskeméret
5 μm
működési pH
2-8
elválasztástechnika
chiral
Általános leírás
Features:
- Direct reversed phase resolution of chiral molecules
- Stable with a variety of organic modifiers
- Available in analytical and semi-preparative sizes
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)