Fontos dokumentumok
L6882
D-Luciferin sodium salt
luminescent, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Szinonimák:
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid sodium salt, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt, Firefly luciferin sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
D-Luciferin sodium salt, lyophilized powder, synthetic
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
oldhatóság
H2O: soluble
fluoreszcencia
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.Na/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LILQLBIQROYWIA-OGFXRTJISA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.