58151AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
CHIRALPAK® AGP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L41
termékcsalád
CHIRALPAK®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
CHIRALPAK®
parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
glycoprotein, alpha1- phase
részecskeméret
5 μm
működési pH
2-8
elválasztástechnika
chiral
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Features:
- Direct reversed phase resolution of chiral molecules
- Stable with a variety of organic modifiers
- Available in analytical and semi-preparative sizes
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Alkalmazás
- Evaluation of R- (-) and S- (+) Clenbuterol enantiomers during a doping cycle or continuous ingestion of contaminated meat using chiral liquid chromatography by LC-TQ-MS: This study demonstrates the use of a chiral HPLC column for the separation of clenbuterol enantiomers in biological samples, providing insights into the detection of doping substances or exposure to contaminated meat (Dolores et al., 2019).
- Stereochemical characterization of fluorinated 2-(phenanthren-1-yl)propionic acids by enantioselective high performance liquid chromatography analysis and electronic circular dichroism detection: This research highlights the capability of chiral HPLC columns to differentiate between the enantiomers of complex fluorinated compounds, offering a method for detailed analysis crucial in pharmaceutical studies (Bertucci et al., 2012).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)